Merck
206350
Sigma-Aldrich
1-ピロリジンカルボニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8ClNO
CAS番号:
分子量:
133.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
InChI Key
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride was used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
206350-1G:
206350-VAR:
206350-BULK:
206350-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the