おすすめの製品
光学純度
ee: 95% (GLC)
品質水準
濃度
0.1 M in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.424
密度
1.308 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)N1CCC[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H7ClF3NO2/c8-5(13)4-2-1-3-12(4)6(14)7(9,10)11/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI Key
NUOYJPPISCCYDH-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- GC-MS法を用いた精神賦活性カチノン関連薬物およびアンフェタミン関連薬物のキラル分離に
- 尿や血漿などの生体試料中のカチノン関連薬物鏡像異性体のGC-MS法による推定に
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248509-5G:4548173223162
248509-25G:4548173223155
248509-BULK:
248509-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
248509-25G | 4061825928166 |
248509-5G | 4061837719080 |