グレード
for chiral derivatization
品質水準
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +30±1°, c = 10% in ethanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77879-VAR:
77879-BULK:
77879-25ML:
77879-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)