アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369675-100MG:
369675-250MG:
369675-VAR:
369675-50MG:
369675-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)