About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-160 °C (dec.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nccc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI Key
DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シアン化亜鉛(II)を用いるパラジウム触媒シアノ化で使用される基質です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661325-BULK:
661325-5G:
661325-VAR:
661325-1G:
Adam Littke et al.
Organic letters, 9(9), 1711-1714 (2007-03-28)
[reaction: see text] New methods for the palladium-catalyzed cyanation of aryl and heteroaryl chlorides have been developed, featuring sterically demanding, electron-rich phosphines. Highly challenging electron-rich aryl chlorides, in addition to electron-neutral and electron-deficient substrates, as well as nitrogen- and sulfur-containing
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with