Merck
A77989
Sigma-Aldrich
2-アミノピリジン
≥99%
別名:
o-アミノピリジン, 2-AP, 2-ピリジルアミン, 2-ピリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
105785
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI Key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アミノピリジンは、いくつかの複素環化合物の基本ビルディング・ブロックであるシッフ塩基です。
アプリケーション
2-アミノピリジン(2AP)は、オリゴ糖検出、クロマトグラフィー分離、蛍光分析または質量分析のための蛍光標識として使用できる誘導体化剤です。
2APとその誘導体は、抗菌性、防食性および分子センシング用途での良好な候補です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A77989-100G:4548173960869
A77989-25G:4548173960876
A77989-BULK:
A77989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aminopyrimidine derivatives as inhibitors for corrosion of 1018 carbon steel in nitric acid solution.
Abdallah M, et al.
Corrosion Science, 48(7), 1639-1654 (2006)
Application of 2-aminopyridine fluorescence labeling in the analysis of in vivo and in vitro metabolism of dextran sulfate sodium by size-exclusion high-performance liquid chromatography.
Araki Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 753(2), 209-215 (2001)
De facto molecular weight distributions of glucans by size-exclusion chromatography combined with mass/molar-detection of fluorescence labeled terminal hemiacetals.
Praznik W and Huber A
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 824(1-2), 295-307 (2005)
Structure analyses of oligosaccharides by tagging of the reducing end sugars with a fluorescent compound.
Hase S, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 85(1), 257-263 (1978)
Assignment and quantification of 2-aminopyridine derivatized oligosaccharide isomers coeluted on reversed-phase HPLC/MS by MS n spectral library.
Takegawa Y, et al.
Analytical Chemistry, 76(24), 7294-7303 (2004)
プロトコル
Mass Spectrometry of Glycans