アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
密度
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI Key
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- さまざまなクロスカップリング反応によるC−N結合の形成におけるビルディングブロック。
- パラジウムにより触媒されるハロゲン化アリールとの根岸クロスカップリング反応の反応物。
- 触媒としての銅の存在下における、エチルブロモジフルオロアセテートを用いた2 ′-ピリジルジフルオロアセテートの合成における反応物。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F - closed cup
引火点(℃)
90.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B80100-500G:
B80100-25G:
B80100-BULK:
B80100-VAR:
B80100-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック