Merck
245844
Sigma-Aldrich
2-ブロモピリミジン
95%
別名:
2-Bromopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrN2
CAS番号:
分子量:
158.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1ncccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
InChI Key
PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-ブロモピリミジンは、パラジウムおよびMo(CO)6を用い、C-2でマイクロ波支援によるアミノカルボニル化を受けます。
アプリケーション
2-ブロモピリミジンは、9,9-ジヘキシルフルオレン-2,7-ジボロン酸とのクロスカップリングによる2,7-ビス(2-ピリミジル)-9,9-ジヘキシルフルオレンの合成に使用されました。
パラジウムおよびMo(CO)6を用い、C-2でマイクロ波支援によるアミノカルボニル化を受けます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245844-5G:
245844-BULK:
245844-1G:
245844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 48, 2339-2339 (2007)
Gregory Hughes et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(17), 3069-3077 (2003-10-02)
New pyrimidine containing oligo(arylene)s, notably the pyrimidine-fluorene hybrid systems 13-16, have been synthesised by Suzuki cross-coupling methodology. An efficient synthesis of the key reagent 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid 10 from 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorene 9 is reported. Cross-coupling of 10 with two equivalents of 2-bromopyrimidine