Merck
365858
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンゾトリフルオリド
97%
別名:
4-ヨード-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
272.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
185-186 °C/745 mmHg (lit.)
mp
−8.33 °C (lit.)
密度
1.851 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H
InChI Key
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-ヨードベンゾトリフルオリドは、塩化ホスホリルを用いてDMF中でアミノカルボニル化され、N,N-ジメチル-(4-トリフルオロメチル)ベンズアミドが生成します。 4-ヨードベンゾトリフルオリドとさまざまにパラ置換されたフェニルアセチレンとの銅を用いない薗頭クロスカップリング反応のメカニズムが調べられています。
アプリケーション
4-ヨードベンゾトリフルオリドは、4-トリフルオロメチル桂皮酸を得るために、アクリル酸との溝呂木・ヘック反応において電子不足芳香環を持つ基質として使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365858-BULK:
365858-5G:4548173988177
365858-1G:4548173988160
365858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazushi Hosoi et al.
Organic letters, 4(17), 2849-2851 (2002-08-17)
[reaction: see text] Palladium-catalyzed coupling reaction of N,N-dimethylformamide with aryl or alkenyl halides successfully proceeded in the presence of phosphoryl chloride to afford the corresponding tertiary amides in good yields.
Two competing mechanisms for the copper-free Sonogashira cross-coupling reaction.
Ljungdahl T, et al.
Organometallics, 27(11), 2490-2498 (2008)
Atsushi Ohtaka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(11), 9067-9076 (2011-10-29)
Linear polystyrene-stabilized PdO nanoparticles (PS-PdONPs) were prepared by thermal decomposition of Pd(OAc)(2) in the presence of polystyrene. X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) indicated the production of PdO nanoparticles. The loading of palladium was determined by inductively coupled
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
365858-5G4061831825909
365858-1G4061831825893