About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BNO2
CAS番号:
分子量:
122.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
OB(C1=CC=CC=N1)O
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
InChI Key
UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
CDS009263-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック