Merck
678333
Sigma-Aldrich
2-(トリブチルスタンニル)ピリジン
85%
別名:
(2-ピリジニル)トリブチルスタンナン, 2-(トリブチルスズ)ピリジン, 2-ピリジルトリ-n-ブチルスズ, Bu3SnPy, トリブチル-2-ピリジルスズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
CAS番号:
分子量:
368.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
85%
密度
1.137 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
pH依存およびカチオン性金属依存の発光スペクトルを示す二座配位子である2-ピリジルアザアズレンの、効果的な、パラジウム触媒合成のビルディングブロックです
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.0 °F - closed cup
引火点(℃)
23.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678333-5G:4548173309040
678333-VAR:
678333-BULK:
678333-1G:4548173309033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)