Merck
721174
Sigma-Aldrich
2-(トリブチルスタンニル)ピリミジン
95%
別名:
2-トリブチルスタンナニルピリミジン, トリブチル (2-ピリミジル)スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30N2Sn
CAS番号:
分子量:
369.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512
密度
1.164 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-トリブチルスタンニルピリミジンは、スティルカップリング反応に使用される有機スズ化合物です。この化合物は、強力な選択的tankyrase (TNKS)阻害剤としての2-アミノピリジンオキサゾリジノンの合成およびナトリウム依存性グルコース共輸送体に対する新しい阻害剤であるカナグリフロジンの合成において、その前駆体の1つとして使用できます。
また、さまざまな2-ピリミジルシランの調製に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
721174-BULK:
721174-1G:4548173310046
721174-5G:4548173310053
721174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Stille Reaction
Farina V, et al.
Org. React. (1997)
C-Glucosides with heteroaryl thiophene as novel sodium-dependent glucose cotransporter 2 inhibitors.
Koga Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(17), 5561-5572 (2013)
Structure-based design of 2-aminopyridine oxazolidinones as potent and selective tankyrase inhibitors.
Huang H, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 4(12), 1218-1223 (2013)
Catalytic Intermolecular Pauson? Khand-Type Reaction: Strong Directing Effect of Pyridylsilyl and Pyrimidylsilyl Groups and Isolation of Ru Complexes Relevant to Catalytic Reaction.
Itami K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(35), 11058-11066 (2004)
Jesus Ivan Solares-Pascasio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-03-07)
Salvia amarissima Ortega was evaluated to determinate its antihyperglycemic and lipid profile properties. Petroleum ether extract of fresh aerial parts of S. amarissima (PEfAPSa) and a secondary fraction (F6Sa) were evaluated to determine their antihyperglycemic activity in streptozo-cin-induced diabetic (STID)