Merck
719366
Sigma-Aldrich
N-メチル-2-(トリブチルスタンニル)インドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H35NSn
CAS番号:
分子量:
420.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
1.140 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
> 149 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719366-VAR:
719366-1G:4548173310138
719366-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)