Merck
798908
Sigma-Aldrich
SnAP Pip試薬
別名:
N-(2-アミノエチル)-N-[(トリブチルスタンニル)エチル]-Boc エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H44N2O2Sn
CAS番号:
分子量:
463.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.4860
密度
1.108 g/mL
官能基
amine
carbamate
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCN)CCCC
InChI
1S/C8H17N2O2.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9;3*1-3-4-2;/h4-6,9H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
LGYNPAYNCSWDHV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
SnAP試薬は、さまざまなアルデヒド基質と組み合わせて、飽和N-複素環に至るワンステップルートを提供します。SnAP試薬を介したN-複素環の合成には穏やかな反応条件が必要であり、アリール、ヘテロアリール、グリオキシル、脂肪族、およびハロゲン化基を有するアルデヒドは十分に許容されます。本製品は、Jeffrey Bode Research Groupとの提携により導入されました。
Synple自動合成プラットフォーム(SYNPLE-SC002)を用いてN-複素環形成を自動化します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798908-BULK:
798908-1G:4548173919799
798908-VAR:
798908-5G:4548174011010
798908-20G:4548174011003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael U Luescher et al.
Organic letters, 16(4), 1236-1239 (2014-02-08)
Substituted piperazines and morpholines are valuable structural motifs in biologically active compounds, but are not easily prepared by contemporary cross-coupling approaches. In this report, we introduce SnAP reagents for the transformation of aldehydes into N-unprotected piperazines and morpholines. This approach
Woon-Yew Siau et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(51), 17726-17729 (2014-12-09)
The combination of cyclic ketones and stannyl amine protocol (SnAP) reagents affords saturated, spirocyclic N-heterocycles under operationally simple reaction conditions. The resulting, N-unprotected spirocyclic amines are in great demand as scaffolds for drug discovery and development. The union of SnAP
Cam-Van T Vo et al.
Nature chemistry, 6(4), 310-314 (2014-03-22)
Interest in saturated N-heterocycles as scaffolds for the synthesis of bioactive molecules is increasing. Reliable and predictable synthetic methods for the preparation of these compounds, especially medium-sized rings, are limited. We describe the development of SnAP (Sn amino protocol) reagents
SnAP reagents for the transformation of aldehydes into substituted thiomorpholines--an alternative to cross-coupling with saturated heterocycles.
Cam-Van T Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1705-1708 (2013-01-03)
プロトコル
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.