Merck
638617
Sigma-Aldrich
2-(トリ-n-ブチルスタンニル)オキサゾール
別名:
2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannyl)oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29NOSn
CAS番号:
分子量:
358.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
108-110 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.170 g/mL at 25 °C
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncco1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
InChI Key
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-(トリ-n-ブチルスタニル)オキサゾールはスティルカップリング反応に用いる合成構成単位です。
アプリケーション
2-(トリ-n-ブチルスタニル)オキサゾールは下記を調製する際の反応体として使用できます。
  • パラジウム触媒を用いた(ヘテロ)ハロゲン化アリールとの右田-スティルクロスカップリング反応により、ヘテロ芳香族化合物の調製に。
  • 触媒Pd(PPh3)4の存存下で3-ヨードインダゾールと反応させ、2-[3-(1,3-オキサゾール-2-イル)-1H-インダゾール-1-イル]酢酸エチルに。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
638617-1G:4548173308791
638617-5G:4548173308807
638617-BULK:
638617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient synthesis of new 3-heteroaryl-1-functionalized 1H-indazoles
Fraile A, et al.
Tetrahedron, 67(1), 100-105 (2011)
Oliver Krebs et al.
Organic letters, 7(6), 1063-1066 (2005-03-12)
[structure: see text] A strategy for the synthesis of ajudazol A, an unusual, pharmacologically active metabolite from myxobacteria, based on the Stille cross-coupling of a 2-stannyl-oxazole with a vinyl iodide unit is described; the vinyl halide unit containing a (Z,Z)-diene
Jacob A Kaizerman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(15), 4607-4610 (2010-07-03)
Pyridopyridazine antagonists of the hedgehog signaling pathway are described. Designed to optimize our previously described phthalazine smoothened antagonists, a representative compound eliminates a PXR liability while retaining potency and in vitro metabolic stability. Moreover, the compound has improved efficacy in