Merck
429112
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-メチルピリジン
98%
別名:
2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Bromo-2-picoline, 6-Methyl-2-bromopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.512 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ブロモ-6-メチルピリジンはブロモピリジン誘導体です。2-クロロ-6-メチルピリジンをブロモトリメチルシランと加熱すると形成されます。さまざまな合成方法が報告されています。
アプリケーション
2-ブロモ-6-メチルピリジンは、次の物質の合成に使用できます。
  • 6,6′-ジメチル2,2′-ビピリジン
  • 6-メチル-2-ピリジル-2-ピリジルメタノン
  • 2-メチル-6-(トリメチルシリル)-ピリジン
  • N,N′-ビス-(6-メチルピリド-2-イル)-(1R,2R)-1,2-ジアミノシクロヘキサン(cydiampy)
  • 2-メチル-6-(トリメチルスタンニル)ピリジン
  • 2-(6-メチルピリジン-2-イル)プロパン-2-オール
  • ビス[(2-ブロモ-6-メチルピリジニウム)ヘキサフルオロシリケート]一水和物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
429112-10G:
429112-VAR:
429112-1G:
429112-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Block copolymers with bipyridine containing segments: Synthesis and self-organization by Cu (I) complexation.
2Eisenbach CD, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 196(4), 1077-1091 (1995)
Catalytic Asymmetric Synthesis of Bis-armed Aromatic Amino Acid Derivatives. Problems Related to the Synthesis of Enantiomerically Pure Bis-methyl Ester of the (S,S)-Pyridine-2,6-diyl Bis-alanine.
Basu B and FrejdT T.
Acta Chemica Scandinavica, 50, 316-322 (1996)
Nickel complexes with new bidentate P,N phosphinitooxazoline and-pyridine ligands: Application for the catalytic oligomerization of ethylene.
Speiser F, et al.
Inorganic Chemistry, 43(5), 1649-1658 (2004)
Preparation, structure and properties of pyridinium/bipyridinium hexafluorosilicates.
Gelmboldt VO, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 160, 57-63 (2014)
Synthesis of Dimethylbipyridines by the Reductive Coupling of 2-Halomethylpyridines with Nickel Catalyst.
Rajalakshmanan E and Alexander V.
Synthetic Communications, 35(6), 891-895 (2005)