安全性情報
8.01113
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine
for synthesis
別名:
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(NH2)C5H4N
CAS番号:
分子量:
94.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
207-988-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5 hPa ( 125 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
>630 °C
有効性
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
55-58 °C
転移温度
flash point 92 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ncccc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI Key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類