アッセイ
99%
形状
flakes
bp
248 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
InChI Key
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A78209-25G:
A78209-BULK:
A78209-100G:
A78209-500G:
A78209-VAR:
試験成績書(COA)