グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
expl. lim.
5.5 % (v/v) Methanol)
dilution
(for synthesis)
転移温度
flash point 16 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
Boron trifluoride-methanol complex (BF-M) is Lewis acid boron trifluoride incoordination with methanol. BF-M is a powerful acidic catalyst for the esterification of fatty acids. In the deacetylation of acetanilides, the complex displayed excellent deprotection selectivity against amino-protecting groups.
アプリケーション
Boron trifluoride-methanol complex is used:
- As a reagent for deprotection of N-acetyl derivatives (acetylated amines of cyanine-type dyes).
- As a starting material in the automated radiosynthesis procedure for [18F]tetrafluoroborate.
アナリシスノート
Assay BF3 (acidimetric): 14.0 - 16.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.895
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.895
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)