Merck
134821
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素-メタノール 溶液
50% w/w in methanol
別名:
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · MeOH
CAS番号:
分子量:
99.85
Beilstein:
3611499
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
19.5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
788 °F
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
59 °C/4 mmHg
密度
1.203 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI Key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リタリン酸のGC分析に用いられる試薬です。プリンを豊富に含有するオリゴマ-の合成に用いられるCl2CHCO2Hの代替物質です
ケタ-ルやエノ-ルエ-テルとt-ブチルヒドロパ-オキシドからジェミナル位ビスパ-オキシドを合成する際に用いるLewis酸です。アミンの温和な脱アセチル化反応に用いられる試薬です
包装
25 mL Sure/Sealボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134821-4X25ML:4548173312620
134821-BULK:
134821-4X10ML:
134821-250ML:4548173104881
134821-1L:4548173104874
134821-50ML:4548173104898
134821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 44, 2301-2301 (2003)
Synthesis, 2215-2215 (2005)
Boron trifluoride-methanol complex as a non-depurinating detritylating agent in DNA synthesis.
M J Mitchell et al.
Nucleic acids research, 18(17), 5321-5321 (1990-09-11)
T Vu-Duc et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 10(2-3), 187-191 (1992-02-01)
Ritalinic acid (RITA), the major metabolite of methylphenidate (Ritaline) is extracted with a solid-phase C8 column. Following elution, methylation of the carboxylic group is performed with boron trifluoride-methanol as a reagent. The methyl ester of RITA which structurally corresponds to
Leila Nejadsadeghi et al.
Molecular biology reports, 42(2), 363-372 (2014-10-01)
Plant cells often increase cold tolerance by reprogramming their genes expression which results in adjusted metabolic alternations, a process enhanced under cold acclimation. In present study, we assessed the changes of membrane fatty acid compositions along with physio-biochemical indices like