Merck
15716
Supelco
三フッ化ホウ素-メタノール 溶液
~10% (~1.3 M), for GC derivatization, LiChropur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · MeOH
CAS番号:
分子量:
99.85
Beilstein:
3611499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
濃度
~10% (~1.3 M)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.86 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI Key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
三フッ化ホウ素(BF3)はルイス酸です。酸を原料としてエステルを形成するための非常に有用な試薬です。三フッ化ホウ素は、エステル誘導体の形成用には14%メタノール溶液として市販されています。湯浴で行う触媒反応は非常に迅速で、数分間で完了させることができます。植物油の三フッ化ホウ素触媒によるエステル交換は、最も一般的な方法の一つです。植物油のエステル交換では、BF3をメタノール中(15〜20%w/v)で使用します。
アプリケーション
ヒドロキシ脂肪酸の誘導体化に適しています。
三フッ化ホウ素-メタノール溶液は、ケタールと過酸化水素の無水エーテル溶液との反応に基づいて、ビスヒドロペルオキシドとその誘導体の合成に使用される方法の触媒に使用できます。また、約2分間で脂肪酸をそれぞれのメチルエステルに変換するため、ガスクロマトグラフィー分析用の脂肪酸エステルの迅速な調製にも使用できます。
その他情報
ガスクロマトグラフィ-用に脂肪酸をエステル化する用途に適した試薬です。
メチルエステル、O-アセチル用試薬。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15716-INTR:
15716-10X1ML:
15716-6X100ML:4548173249261
15716-100ML:4548173108148
15716-1ML:
15716-10ML:4548173108155
15716-VAR:
15716-BULK:
15716-250ML:4548174019917
15716-1L:4548174019900
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Rotzsche
Journal of Chromatography A, 552, 281-281 (1991)
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 219-219 (1997)
The rapid preparation of fatty acid esters for gas chromatographic analysis.
Metcalfe LD and Schmitz AA.
Analytical Chemistry, 33 (3), 363-364 (1961)
Christian F Ruiz et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(8), 10574-10589 (2020-06-23)
Cancer cells require extensive metabolic reprograming in order to provide the bioenergetics and macromolecular precursors needed to sustain a malignant phenotype. Mutant KRAS is a driver oncogene that is well-known for its ability to regulate the ERK and PI3K signaling
Biodiesel: A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines.
Demirbas A.
Technology & Engineering, 123-124 (2007)