About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3
CAS番号:
分子量:
95.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
170-174 °C
SMILES記法
Nc1cncnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H,5H2
InChI Key
FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732257-BULK:
732257-VAR:
732257-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Casey E O'Neill et al.
Psychopharmacology, 231(16), 3179-3188 (2014-02-25)
Adenosine receptor stimulation and blockade have been shown to modulate a variety of cocaine-related behaviors. These studies identify the direct effects of adenosine receptor stimulation on cocaine seeking during extinction training and the persistent effects on subsequent reinstatement to cocaine
Hongyan Li et al.
Visual neuroscience, 31(3), 237-243 (2014-05-23)
Electrical coupling of photoreceptors through gap junctions suppresses voltage noise, routes rod signals into cone pathways, expands the dynamic range of rod photoreceptors in high scotopic and mesopic illumination, and improves detection of contrast and small stimuli. In essentially all