Merck
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
別名:
4-Pyridazinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3
CAS番号:
分子量:
95.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-133 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
InChI Key
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777633-500MG:
777633-VAR:
777633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)