Merck
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-メトキシエトキシ)酢酸
technical grade
別名:
O-(2-メトキシエチル)グリコール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1753567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407011-BULK:
407011-250ML:
407011-1L:
407011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
407011-250ML4061831987973
407011-1L4061838146502