Merck
E35400
Sigma-Aldrich
2-メチルアセト酢酸エチル
90%
別名:
2-メチル-3-オキソブタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH(CH3)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
1071742
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2-メチルアセト酢酸エチルは、レニウム触媒による多置換芳香族化合物合成の基質として使用されます。
  • ペヒマン縮合によるクマリン誘導体の合成に使用できます。
  • 脱水を受けて、共役アルキニルおよびアレニルエステルを生成します。
  • また、クロロトニルA、ヤンジンファリンA、(+)-および(−)-saudinの全合成にも使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E35400-100G:
E35400-BULK:
E35400-VAR:
E35400-25KG:
E35400-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective One-Pot Synthesis of Allenyl and Alkynyl Esters from β-Ketoesters.
Maity P and Lepore S D
The Journal of Organic Chemistry, 74(1), 158-162 (2008)
The total synthesis of chlorotonil A.
Rahn N and Kalesse M
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(3), 597-599 (2008)
Rhenium-Catalyzed Synthesis of Multisubstituted Aromatic Compounds via C? C Single-Bond Cleavage.
Kuninobu Y, et al.
Organic Letters, 10(14), 3133-3135 (2008)
T Kuramoto et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 63(3), 598-601 (1999-05-05)
Chlorella pyrenoidosa Chick reduced ethyl 2-methyl 3-oxobutanoate to the corresponding alcohols with the diastereomer (anti/syn) ratio of 53/47. The enantiomer excesses of anti-(2S, 3S)- and syn-(2S, 3R)-hydroxy esters were 89 and > 99ee% respectively. C. vulgaris and C. regularis afforded
Synthesis of coumarins catalyzed by eco-friendly W/ZrO2 solid acid catalyst.
Reddy B M, et al.
Synthetic Communications, 31(23), 3603-3607 (2001)