Merck
135623
Sigma-Aldrich
シュウ酸ジメチル
ReagentPlus®, 99%
別名:
Methyl oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCOOCH3
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1071744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
163.5 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
密度
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
InChI Key
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シュウ酸ジメチルはCu/SiO2触媒で水素が付加され、エチレングリコールを生成します。 Ag/SiO2 触媒の選択的気相水素付加では、相当するアルコールが生成します。
アプリケーション
シュウ酸ジメチル(DMO)は直接酸化型燃料電池における代替燃料として使用されました。 DMOは貴ガス低温マトリックスで分離したDMOのIRスペクトルの研究に使用されました。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
135623-BULK:
135623-5G:
135623-100G:
135623-500G:
135623-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A1h NMR Pulse Gradient Spin-Echo (PGSE) Mass Transport Study of Dimethyl Oxalate and Ethylene Glycol: New Fuels for the DOFC.
Suarez-Gustave S, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(3), 525-528 (2000)
Molecular structure and infrared spectra of dimethyl oxalate.
Lopes SB, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(6), 1014-1020 (2002)
Chao Wen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(45), 5195-5197 (2013-05-02)
The variation of the supports on the Cu/SiO2 catalyst plays an important role in the catalytic performance for hydrogenation of dimethyl oxalate. The loss of silica in the form of tetramethoxysilane from the support under the reaction conditions is responsible
Anyuan Yin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(24), 4348-4350 (2010-05-14)
Ag/SiO(2) prepared by a sol-gel process is highly effective for selective gas-phase hydrogenation of dimethyl oxalate to corresponding alcohols. The catalysts are of great potential as industrially viable and novel catalysts for the production of methyl glycolate and ethylene glycol.