安全性情報
8.07059
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
for synthesis
別名:
Diethyl oxalate, Oxalic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O4
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-464-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.27 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
410 °C
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.42-2.67 % (v/v)
bp
182-186 °C
mp
-41 °C
転移温度
flash point 75 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体