Merck
75712
Sigma-Aldrich
シュウ酸ジエチル
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
606350
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 47 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75712-1L:
75712-BULK:
75712-250ML:
75712-6X1L:
75712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hina Zafar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 142, 8-19 (2014-12-10)
A condensation reaction between 1,2-diphenylethane-1,2-dione dihydrazone (DPEDDH) and dimethyl or diethyloxalate in methanol resulted in a novel Schiff base octaazamacrocyclic ligand, (L): (6,7,14,15-tetraoxa-2,3,10,11-tetraphenyl-1,4,5,8,9,12,13,16-octaazacyclohexadecane-1,3,9,11-tetraene). Subsequently metal complexes of the type [MLX2] and [CuL]X2; (M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II); X=Cl or NO3)