Merck
135364
Sigma-Aldrich
シュウ酸ジエチル
≥99%
別名:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
606350
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 47 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルオキサレート(シュウ酸ジエチル)は、液相中で非常に効率的なMoO3/TiO2固体酸ゾルゲル触媒によりフェノールとのエステル交換を受けてジフェニルオキサレート(シュウ酸ジフェニル)を生成します。これは、ケトステロイドの活性メチレン基とClaisen縮合してグリオキサリル誘導体を生成します。また、銅を多く含有するメソ多孔性Cu/SBA-15触媒の存在下で水素化を受けてエチレングリコールを生成します
アプリケーション
シュウ酸ジエチルは、ZnOナノ粒子のマイクロエマルジョン合成に使用されました。これは、sym-1,4-ジフェニル-1,4-ジヒドロ-1,2,4,5-ポリテトラジンの合成にも使用されました
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
135364-BULK:
135364-1KG:
135364-1L:
135364-3KG:
135364-10L:
135364-VAR:
135364-25G:
135364-2.5L:
135364-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of two novel solution-based routes for the synthesis of equiaxed ZnO nanoparticles.
Elen K, et al.
Journal of Nanomaterials, 2011, 18-18 (2011)
Diethyl oxalate as new reagent for spectrophotometric determination of ketosteroids.
S Görög
Analytical chemistry, 42(6), 560-563 (1970-05-01)
Novel macromolecules containing sym-tetrazine rings and their subsequent reactions through click modifications.
Sayed RA and Wiggins JS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 188-188 (2008)
W W Monafo et al.
Surgery, 80(4), 465-473 (1976-10-01)
The wounds of 60 burned patients were treated topically with cerium nitrate, which was applied either as a cream or in aqueous solution. Cerium nitrate has a potent antiseptic effect in human burn wounds, especially against gram negative bacteria and
One pot synthesis of ultra-high copper contented Cu/SBA-15 material as excellent catalyst in the hydrogenation of dimethyl oxalate to ethylene glycol.
Guo X, et al.
Catalysis Letters, 132(1-2), 22-27 (2009)