Merck
218456
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-オキソ酪酸エチル
97%
別名:
ケトバリンエチルエステル, ジメチルピルビン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCOOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
1756668
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
62 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate reacts with a variety of allyl halides in the presence of indium to afford hydroxy unsaturated carbonyl compounds. Conformational behaviour of ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was investigated using solution FTIR in combination with ab initio calculations.
アプリケーション
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218456-BULK:
218456-5G:
218456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 1380-1384 (2001)
Conformational isomerism of a-ketoesters. A FTIR and ab initio study.
Ferri D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 221-227 (2000)
The synthesis of (2S, 4S, 5S)-5-(N-BOC)-amino-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropyl-hexanoic acid lactone, an hydroxyethylene dipeptide isostere precusor.
Chakravarty PK, et al.
Tetrahedron Letters, 30(4), 415-418 (1989)