由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; creamy; brown; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W372307-100G-K:4548173980089
W372307-SAMPLE:
W372307-VAR-K:
W372307-BULK-K:
W372307-250G-K:4548173980102
W372307-SAMPLE-K:
W372307-1KG-K:4548173980096