Merck
W269409
Sigma-Aldrich
イソ酪酸メチル
99%, FG
別名:
イソ酪酸メチル, メチル 2-メチルプロパン酸, メチル 2-メチルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
2694
Beilstein:
1740720
EC Number:
欧州評議会番号:
287
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.412
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; floral; sweet
SMILES記法
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChI Key
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • リアルタイム直接分析と飛行時間型質量分析を組み合わせた新しい方法によるポリ(メチルメタクリレートの熱分解重合の研究:この研究では、さまざまな産業用途におけるイソ酪酸メチルの熱挙動の研究に関連する可能性がある新しい分析技術が紹介されています(Al Khulaifi et al., 2023)。
  • LC-MS と機械学習による患者′の血漿および血清の解析を用いた COVID-19 の診断と予後予測:COVID-19 に焦点を当てたこの研究では、生体サンプル中のイソ酪酸メチルなどの複雑なエステルの検出に適用可能な分析手法が活用されています(de Fátima Cobre et al., 2022)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W269409-9KG-K:4548173971896
W269409-20KG:
W269409-20KG-K:
W269409-SAMPLE:
W269409-1KG:
W269409-9KG:
W269409-VAR-K:
W269409-1KG-K:4548173971889
W269409-SAMPLE-K:
W269409-BULK-K:
W269409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W269409-1KG
W269409-1KG-K4061837520273
W269409-9KG
W269409-SAMPLE
W269409-20KG
W269409-20KG-K
W269409-9KG-K4061837520280
W269409-SAMPLE-K4061837520297