Merck
T71803
Sigma-Aldrich
ピバル酸
99%
別名:
2,2-ジメチルプロピオン酸, トリメチル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCO2H
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
969480
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
9.75 mmHg ( 60 °C)
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: C-H Activation
bp
163-164 °C (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
InChI Key
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピバル酸はカルボン酸であり、セリウム(IV)6核クラスターを合成するための配位子として使用されます。
アプリケーション
ピバル酸は以下のように利用することができます。
  • 活性化されていないアレーンおよびN-ヘテロ環をアリール化するためのパラジウムと共に用いられる共触媒として。
  • パラジウムナノ粒子を触媒として使用することにより、ヨウ化アリールおよびアリールボロン酸からビアリールケトンを合成するカルボニル化鈴木反応を促進する添加物として。
  • 8-アミノキノリンリガンドおよびコバルト触媒の存在下でイソキノロンを合成するためのベンズアミドとアルキンとの環化反応において。
注意
刺激性の臭気/悪臭
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T71803-BULK:
T71803-VAR:
T71803-5ML:
T71803-100G:
T71803-500ML:
T71803-100ML:
T71803-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(51), 16496-16497 (2006-12-21)
A palladium-pivalic acid cocatalyst system has been developed that exhibits unprecedented reactivity in direct arylation. This reactivity is illustrated with the first examples of high yielding direct metalation-arylation reactions of a completely unactivated arene, benzene. Experimental and computational evidence indicates
Mamoru Tobisu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(10), 2946-2948 (2011-01-26)
A nickel-catalyzed reductive deoxygenation of aryl alkyl ethers and aryl pivalates has been developed. Hydrosilanes serve as a mild reducing agent. The present protocol allows the use of a pivalate group as a robust and traceless steering group in arene
Liliane Todesco et al.
Chemico-biological interactions, 180(3), 472-477 (2009-06-23)
Patients ingesting pivalic acid containing prodrugs develop hypocarnitinemia. Pivalic acid is cleaved from such drugs and excreted renally as pivaloylcarnitine. Plasma concentrations (reflecting the concentration in the glomerular filtrate entering the proximal tubule) in patients treated with cefditoren pivoxil are
Cobalt-catalyzed cyclization of benzamides with alkynes: a facile route to isoquinolones with hydrogen evolution.
Manoharan R and Jeganmohan M
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(37), 7006-7011 (2018)
Phosphine-Free, Palladium-Catalyzed Arylation of Heterocycles through C?H Bond Activation with Pivalic Acid as a Cocatalyst.
Zhao D, et al.
Chemistry?A European Journal, 15(6), 1337-1340 (2009)