Merck
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
別名:
alpha-Methylcinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(CH3)COOH
CAS番号:
分子量:
162.19
Beilstein:
2042546
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
InChI Key
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M35606-5G:
M35606-BULK:
M35606-25G:
M35606-100G:
M35606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)