製品名
4-アミノ安息香酸, ReagentPlus®, ≥99%
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
100
200
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ポリアミドの合成の構成要素として
- 葉酸生産の基質として
- Schiff塩基の合成に
- 金属有機構造体(MOF)合成における有機リガンドとして
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9878-5G:
A9878-BULK:
2540106:
A9878-1G:
2540056:
A9878-25G:
A9878-VAR:
A9878-100G:
A9878-5G-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of folic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures. Folic acid and its reduced derivative(s), such as folinic acid, are an essential water soluble vitamins added to virtually all cell culture media.