製品名
4-アミノ安息香酸, ReagentPlus®, 99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ガラス状炭素電極の共有結合修飾。
- 1,4-(2-クロロベンジリデン)アミノ安息香酸(Schiff塩基)の合成。
- 微量のドーパミン、メチルドーパおよびレボドーパの吸光光度定量。
- 5-スルホサリチル酸を用いた1:1プロトン移動化合物の合成。
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
100536-BULK:
100536-1KG:
100536-250G:
100536-50G:
100536-VAR:
100536-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック