Merck
A89855
Sigma-Aldrich
アントラニル酸
reagent grade, ≥98%
別名:
2-AA, 2-アミノ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(H2N)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
471803
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.7 (vs air)
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
144-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アントラニル酸(2-AA)は、アミノ基を有する芳香族酸です。これは脳内でキノリン酸を生成するのに重要な役割を果たすので、医学的に重要です。2-AAの結晶構造は、中性子回折により研究されています。銀ナノ粒子への2-AAの化学吸着は、Ramanおよび表面増強Raman(ラマン)散乱(SERS)研究により調べられています。
アプリケーション
アントラニル酸は、3-イミノ-2,3-ジヒドロ-4,1-ベンゾオキサゼピン-5(1H)-オンおよび9(10H)-アクリドンの合成に使用される場合があります。
グリカンの非選択的で効率的な蛍光標識に用いられます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A89855-25KG:
A89855-500G:
A89855-100G:
A89855-25G:
A89855-5MG:
A89855-VAR:
A89855-2KG:
A89855-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interaction of anthranilic acid with silver nanoparticles: A Raman, surface-enhanced Raman scattering and density functional theoretical study.
Chadha R, et al.
Journal of Molecular Structure, 1076, 35-41 (2014)
Generation of 9(10H)-Acridone from Anthranilic Acid.
Ho TL and Jou DG.
J. Chin. Chem. Soc., 48(1), 81-82 (2001)
Cyanomethylation of anthranilic acid.
Mitchell MO and Hurley AR.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(3), 553-554 (2003)
Anthranilic acid, C7H7NO2, by neutron diffraction.
Brown CJ and Ehrenberg M.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 41(3), 441-443 (1985)
Jun Soma et al.
Nephron, 92(3), 693-698 (2002-10-10)
Tranilast, N-(3,4-dimethoxycinnamoyl) anthranilic acid, suppresses collagen synthesis by various cells, including macrophages and fibroblasts, by interfering with the actions of transforming growth factor-beta 1. We investigated the effect of tranilast on progression of diabetic nephropathy (DN), since this process is
プロトコル
Mass Spectrometry of Glycans