About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
94-96 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI Key
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ピペリドン一水和物塩酸塩は、Ugi多成分反応(MCR)のサブ反応に基づく化合物ライブラリーの作成に使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
151769-VAR:
151769-50G:
151769-BULK:
151769-10G:
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)