274186
4-アミノ安息香酸メチル
98%
別名:
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
110-111 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274186-100G:
274186-25G:
274186-BULK:
274186-VAR:
274186-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック