Merck
72940
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
別名:
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
195.17
Beilstein:
1912879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
mp
55-59 °C (lit.)
官能基
ester
nitro
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72940-BULK:
72940-VAR:
72940-100G:
72940-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neil R Hartman et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 70(1), 182-188 (2014-07-11)
The clinical use of local anesthetic products to anesthetize mucous membranes has been associated with methemoglobinemia (MetHba), a serious condition in which the blood has reduced capacity to carry oxygen. An evaluation of spontaneous adverse event reporting of MetHba submitted