Merck
72962
Sigma-Aldrich
4-ニトロ安息香酸メチル
≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1912198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
官能基
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72962-BULK:
72962-100G:
72962-500G:
72962-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3