Merck
112933
Sigma-Aldrich
アセトアニリド
99%
別名:
N-フェニルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H5
CAS番号:
分子量:
135.16
Beilstein:
606468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.65 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
自己発火温度
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアニリドはパラジウムが触媒するクロスカップリング反応を受けてオルトアシルアセトアニリドを生成します。
アプリケーション
アセトアニリドは、薬物–タンパク質結合のアフィニティキャピラリ電気泳動の研究において EOF(電気浸透流)マーカーとして使用されます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112933-BULK:
112933-1KG:
112933-5KG:
112933-500G:
112933-5G:
112933-10KG:
112933-100G:
112933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deia El-Hady et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 52(2), 232-241 (2010-01-19)
In order to achieve excellent precision in the estimation of binding constants by affinity capillary electrophoresis (ACE), electroosmotic flow (EOF) stability is the key parameter, especially when using proteins in binding assays. Appropriate rinsing protocols are mandatory. In our study
Zetty Azalea Sutirman et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 1260-1267 (2019-05-03)
Grafting of crosslinked chitosan with monomer, N-vinyl-2-pyrrolidone, has been carried out to investigate its adsorption capacity toward Orange G (OG) from aqueous solutions. The adsorption performance of modified chitosan (cts(x)-g-PNVP) was examined and compared with that of the unmodified chitosan.
Yinuo Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(7), 689-691 (2012-12-12)
A palladium-catalyzed cascade cross-coupling of acetanilide and toluene for the synthesis of ortho-acylacetanilide is described. Toluene derivatives can act as effective acyl precursors (upon sp(3)-C-H bond oxidation by a Pd/TBHP system) in the oxidative coupling between two C-H bonds. This
Khaled M Mohamed et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(12), 1922-1927 (2016-05-25)
Cases of poisoning by p-phenylenediamine (PPD) are detected sporadically. Recently an article on the development and validation of an LC-MS/MS method for the detection of PPD and its metabolites, N-acetyl-p-phenylenediamine (MAPPD) and N,N-diacetyl-p-phenylenediamine (DAPPD) in blood was published. In the
Weiwei Qin et al.
Journal of chromatography. A, 1432, 84-91 (2016-01-21)
Metal-organic framework (MOF) MIL-100(Fe) with well-defined thickness was homogenously coated onto the outer surface of magnetic microparticles via a liquid-phase epitaxy method. The as-synthesized MIL-100(Fe) was used as stationary phase for high-performance liquid chromatography (HPLC) and separations of two groups