Merck
397237
Sigma-Aldrich
アセトアニリド
zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
別名:
N-フェニルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H5
CAS番号:
分子量:
135.16
Beilstein:
606468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
zone-refined
品質水準
蒸気密度
4.65 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
≥99.95%
形状
solid
自己発火温度
1004 °F
精製方法
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアニリドはアニリン誘導体の1つです。アセトアニリドの結晶構造はX-線回折法を適用して研究されています。空間群Pbcaに属する斜方晶として結晶化します。 β-シクロデキストリン(シクロヘプタアミロース)存在下でのアセトアニリド光分解が研究されています。 ゼオライトYとβ の存在下でアセトアニリドがFries転位を起こすことによってアミノアセトフェノン誘導体が得られます。
アプリケーション
アセトアニリドはオルト-ハロアセトアニリドの合成に使用されます:この合成は、Pd(OAc)2とCu(OAc)2触媒存在下で進行する領域選択性C-H官能基化/ハロゲン化反応を経由します。 また、塩素置換アセトアニリドの調製にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
397237-BULK:
397237-VAR:
397237-1G:
397237-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2002)
Oxidative Chlorination of Acetanilides by Metal Chlorides-Hydrogen Peroxide in Acid-Aqueous Medium Systems.
Jerzy G and Slawomir G.
Synthetic Communications, 27(18), 3291-3299 (1997)
Xiaobing Wan et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7416-7417 (2006-06-08)
Highly regioselective C-H functionalization/halogenation of acetanilides to produce ortho-haloacetanilides was catalyzed by Pd(OAc)2 and Cu(OAc) 2 with CuX2 as the halogen source.
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)
J Edler et al.
Physical review letters, 88(6), 067403-067403 (2002-02-28)
Femtosecond IR spectroscopy of delocalized NH excitations of crystalline acetanilide confirms that self-trapping in hydrogen-bonded peptide units exists and does stabilize the excitation. Two phonons with frequencies of 48 and 76 cm (-1) are identified as the major degrees of