安全性情報
8.22344
Sigma-Aldrich
Acetanilide
for synthesis
別名:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-150-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.002 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
540 °C
有効性
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
転移温度
flash point 173 °C (DIN 51758)
溶解性
5 g/L
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
370 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
アナリシスノート
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8223449999:
8223440500:
8223440501:
8223440521:
8223440000:
US1822344/0500:
IN28223440500:
8223440100:
IN28223449051:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8