Key Documents
8.20880
Sigma-Aldrich
4′-Nitroacetanilide
for synthesis
別名:
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-169-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
212-215 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3