安全性情報
8.22256
Sigma-Aldrich
Aniline
for synthesis
別名:
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.22
bp:
184 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
540 °C
有効性
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
転移温度
flash point 76 °C
溶解性
36 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • One pot conversion of phenols and anilines to aldehydes and ketones: Exploiting α gem boryl carbanions, this study offers a method compatible with a diverse range of phenols and anilines, facilitating simpler synthetic pathways in organic chemistry (Das et al., 2024).
  • In-silico-assisted derivatization of triarylboranes: This research discusses a catalytic method for the reductive alkylation of aniline-derived amino acids, improving functional-group compatibility in peptide modification (Hisata et al., 2024).
  • C–heteroatom coupling with electron-rich aryls: Utilizing nickel catalysis and light, this method enhances the synthesis of anilines and aryl ethers, contributing to more efficient organic synthesis processes (Cornella et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222565000:
8222560521:
8222569999:
8222562501:
IN28222560500:
8222561000:
8222564000:
8222560000:
8222562521:
8222560100:
試験成績書(COA)