安全性情報
NIST141E
Acetanilide
NIST® SRM®141E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
powder
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
GC/MS: suitable
NMR: suitable
アプリケーション
general analytical
詳細
Each unit of SRM 141E contains 2 g of crystalline material.
SRM 141E_cert
SRM 141E_SDS
アプリケーション
Acetanilide standard reference material (SRM) is intended for use in validating microchemical procedures, used for the determination of carbon, hydrogen, and nitrogen in organic matter.
特徴および利点
  • SRM 141E is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of acetanilide.
  • Certified values are determined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N) , Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST141E:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
アニリン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
アニリン
水 HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸