Merck
NIST143D
L-シスチン
NIST® SRM® 143d
別名:
(,R,R)-3,3'-ジチオビス(2-アミノプロピオン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS番号:
分子量:
240.30
Beilstein:
1728094
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validating microchemical procedures for the determination of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur in organic matter. SRM 143d is pure crystalline cystine supplied in a 2 g unit size. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oxygen (O), Sulfur (S), Cystine (C6H12N2O4S2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7