Merck
30200
Sigma-Aldrich
L-シスチン
≥99.7% (TLC)
別名:
(,R,R)-3,3'-ジチオビス(2-アミノプロピオン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS番号:
分子量:
240.30
Beilstein:
1728094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-シスチン, ≥99.7% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99.7% (TLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying
white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤6 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-シスチンは、フローインジェクション法による製剤中および尿サンプル中のL-システインやL-シスチンの蛍光定量に用いる原液の調製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
シスチンは、細胞を酸化的ストレスから保護するグルタチオンの合成に必要です。特異的x(c)-システイン/グルタミン酸アンチポーターを介して、グルタチオンと引き換えにシステインが細胞内に取り込まれます。システイン取り込み阻害は神経細胞毒性を誘発します。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30200-BULK:
30200-VAR:
30200-100G:
30200-500G:
30200-25G:
30200-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
L-シスチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161586
L-シスチン
L-Cystine suitable for biopharmaceutical production FCC
SAFC
1.02836
L-Cystine
L-シスチン
SAFC
C5735
L-シスチン
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
T H Murphy et al.
Neuron, 2(6), 1547-1558 (1989-06-01)
Glutamate binds to both excitatory neurotransmitter binding sites and a Cl(-)-dependent, quisqualate- and cystine-inhibited transport site on brain neurons. The neuroblastoma-primary retina hybrid cells (N18-RE-105) are susceptible to glutamate-induced cytotoxicity. The Cl(-)-dependent transport site to which glutamate and quisqualate (but
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)
T Pérez-Ruiz et al.
The Analyst, 117(6), 1025-1028 (1992-06-01)
A flow injection configuration is proposed for the determination of L-cysteine and L-cystine individually and for mixtures of both analytes. The procedure is based on the rapid oxidation of L-cysteine by thallium(III) with concomitant formation of fluorescent thallium(I). The inclusion
Philip J Hogg
Nature reviews. Cancer, 13(6), 425-431 (2013-05-11)
Protein action in nature is generally controlled by the amount of protein produced and by chemical modification of the protein, and both are often perturbed in cancer. The amino acid side chains and the peptide and disulphide bonds that bind