グレード
FG
Halal
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
官能
sulfurous
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W326305-VAR:
W326305-100G:
W326305-SAMPLE:
W326305-1KG:
W326305-BULK:
W326305-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W326305-100G | 4061837528651 |
W326305-1KG | 4061835566839 |
W326305-5KG | 4061834397441 |
W326305-SAMPLE | 4061835566846 |